Anti-14-3-3C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS08317
AGRIAS08317EA 430 EUR InStock
AGRIAS08317
Anti-14-3-3C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chlamydomonas reinhardtii, N. tabacum
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité