Anti-ASY1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS08338
AGRIAS08338EA 384 EUR InStock
AGRIAS08338
Anti-ASY1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ASY1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Zea mays
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité