Anti-slr1641 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS08344
AGRIAS08344EA 416 EUR InStock
AGRIAS08344
Anti-slr1641 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLR1641
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Synechocystis sp. pcc 6803
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité