Anti-Toc75 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS08345
AGRIAS08345EA 319 EUR InStock
AGRIAS08345
Anti-Toc75 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TOC75
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Pisum sativum, Synechococcus and thermoSynechococcus, Synechocystis
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité