Anti-Abeta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS08357
AGRIAS08357EA 352 EUR InStock
AGRIAS08357
Anti-Abeta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Amyloid beta 1-42
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité