Anti-HSP70 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS08371
AGRIAS08371EA 319 EUR InStock
AGRIAS08371
Anti-HSP70 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité