Anti-Beta-amylase Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin )
Fournisseur: Agrisera
AS09380
AGRIAS09380EA 424 EUR InStock
AGRIAS09380
Anti-Beta-amylase Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin )
Anticorps
Type: Primary
Antigen: beta-Amylase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: S. tuberosum
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité