Anti-cis-zeatin riboside Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS09430
AGRIAS09430EA 601 EUR InStock
AGRIAS09430
Anti-cis-zeatin riboside Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: cis-zeatin riboside
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité