Anti-N6-isopentenyladenosine Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS09434
AGRIAS09434EA 437 EUR InStock
AGRIAS09434
Anti-N6-isopentenyladenosine Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: N6-isopentenyladenosine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité