Anti-dihydrozeatin riboside Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS09436
AGRIAS09436EA 437 EUR InStock
AGRIAS09436
Anti-dihydrozeatin riboside Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: dihydrozeatin riboside
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité