Anti-HydA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS09514
AGRIAS09514EA 319 EUR InStock
AGRIAS09514
Anti-HydA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HYDA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: full length
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Synechocystis sp. pcc 6803
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité