Anti-Rnr3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS09574
AGRIAS09574EA 448 EUR InStock
AGRIAS09574
Anti-Rnr3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RNR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: S. cerevisiae
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité