Anti-V-ATPase Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS09577
AGRIAS09577EA 416 EUR InStock
AGRIAS09577
Anti-V-ATPase Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: V-ATPase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Avena strigosa, N. tabacum, Solanum lycopersicum
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité