Anti-IgG (H+L) Chicken Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: Agrisera
AS101125
AGRIAS101125EA 246 EUR InStock
AGRIAS101125
Anti-IgG (H+L) Chicken Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Bovine, Goat, Human, Mouse, Rabbit, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité