Anti-IgG F(c) Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Agrisera
AS101241
AGRIAS101241EA 246 EUR InStock
AGRIAS101241
Anti-IgG F(c) Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG F(c)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité