Anti-IgY Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Agrisera
AS101284
AGRIAS101284EA 196 EUR InStock
AGRIAS101284
Anti-IgY Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité