Anti-C1-inh Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS101314
AGRIAS101314EA 318 EUR InStock
AGRIAS101314
Anti-C1-inh Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C1INH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Brassica oleracea, H. vulgare, N. bentamina, N. tabacum, Oryza sativa, Solanum lycopersicum, Spinacia oleracea, Zea mays, Vitis vinifera
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité