Anti-IgM µ Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Agrisera
AS101508
AGRIAS101508EA 289 EUR InStock
AGRIAS101508
Anti-IgM µ Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité