Anti-PPO Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS101585
AGRIAS101585EA 436 EUR InStock
AGRIAS101585
Anti-PPO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Carica papaya
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité