Anti-AtpD Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS101591
AGRIAS101591EA 436 EUR InStock
AGRIAS101591
Anti-AtpD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATPD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité