Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cu/ZnSOD Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS10652
AGRIAS10652EA 319 EUR InStock
AGRIAS10652
Anti-Cu/ZnSOD Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CU/ZNSOD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Eragrostis tef, Liquidambar formosana, Oryza sativa, Phalenopsis sogo Yukidian cultivar v3, Phaseolus vulgaris, Populus sp., Schima superba, Solanum tuberosum

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité