Anti-PDC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS10691
AGRIAS10691EA 416 EUR InStock
AGRIAS10691
Anti-PDC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Brassica juncea, Leianthus annuus, N. tabacum, Oryza sativa, Pisum sativum, Solanum tuberosum, Spinacia oleracea, Zea mays
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité