Anti-Deg5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS10703
AGRIAS10703EA 416 EUR InStock
AGRIAS10703
Anti-Deg5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DEG5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Citrullus vulgaris, Physcomitrella patens
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité