Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PsbA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS10704
AGRIAS10704EA 319 EUR InStock
AGRIAS10704
Anti-PsbA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PSBA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Alaria esculenta, Amphidinium carterae, A. thaliana, C. raudensis, C. reinhardtii, Cyanophora sp., Fucus vesiculosus, Gonyaulax polyedra, Hordeum vulgare, Lobaria pulmonaria, Petunia sp., Pinus sylvestris, Turbinaria reniformis symbiotic dinoflagellates, Synechococcus sp. pcc 7942, Triticum aestivum, Ulva sp., Stylophora pistillata symbiotic dinoflagellates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité