Anti-H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS10710
AGRIAS10710EA 319 EUR InStock
AGRIAS10710
Anti-H3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: H3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: R. capsulatus, R. pomeroyi dss-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité