Anti-AMY Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS10712
AGRIAS10712EA 416 EUR InStock
AGRIAS10712
Anti-AMY Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AMY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: S. tuberosum
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité