Anti-Ramy 3D Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS10716
AGRIAS10716EA 448 EUR InStock
AGRIAS10716
Anti-Ramy 3D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAMY 3D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Oryza sativa
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité