Anti-IgA alpha Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Agrisera
AS10745
AGRIAS10745EA 246 EUR InStock
AGRIAS10745
Anti-IgA alpha Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgA alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité