Anti-IgE epsilon Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: Agrisera
AS10750
AGRIAS10750EA 271 EUR InStock
AGRIAS10750
Anti-IgE epsilon Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgE epsilon
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité