Anti-IgG F(c) Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Agrisera
AS10794
AGRIAS10794EA 274 EUR InStock
AGRIAS10794
Anti-IgG F(c) Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG F(c)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité