Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: Agrisera
AS10841
AGRIAS10841EA 218 EUR InStock
AGRIAS10841
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité