Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PsbA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS111786
AGRIAS111786EA 319 EUR InStock
AGRIAS111786
Anti-PsbA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PSBA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Anabaena pcc 7120, A. thaliana, Artemisia annua, Arundo sp., C. reinhardtii, Colobanthus quitensis kunt bartl, Coscinodiscus wailesii, Raterostigma sp. Glycine max, Ditylum brightwellii, Hordeum vulgare, Lindernia sp., Marchantia polymorpha, Miscanthus giganteus, N. benthamiana, Panicum miliaceum, Panicum maximum, Paulinella chromatophora, Physcomitrella patens, Pinus strobus, Prochlorococcus sp., Spirodela polyrhiza, Symbiodinium sp., Synechococcus sp. pcc 7942, Zea mays

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité