Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPK-EF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS111807
AGRIAS111807EA 319 EUR InStock
AGRIAS111807
Anti-CPK-EF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CDPKs are large group of kinases found/existing? only in plants and protists. They are involved in decoding Ca2+ signals in many stress conditions. CDPKs are composed of 4 domains: N-terminal variable domain, kinase domain, autoinhibitory domain and calmodulin-resembling domain (Calcium binding domain) - EF-hand domain.,CDPKs are large group of kinases found/existing? only in plants and protists. They are involved in decoding Ca2+ signals in many stress conditions. CDPKs are composed of 4 domains: N-terminal variable domain, kinase domain, autoinhibitory domain and calmodulin-resembling domain (Calcium binding domain) - EF-hand domain.

Type: Primary
Antigen: CPK-EF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chlamydomonas reinhardtii

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité