Anti-ZCP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS121848
AGRIAS121848EA 319 EUR InStock
AGRIAS121848
Anti-ZCP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZCP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chlamydomonas reinhardtii
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité