Anti-FLS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS121857
AGRIAS121857EA 319 EUR InStock
AGRIAS121857
Anti-FLS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FLS2 (Flagellin-sensitive 2) is a pattern-recognition receptor and a single-pass membrane protein. Alternative names: FLAGELLIN-SENSITIVE 2, FLAGELLIN-SENSING 2, FLS2, LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase FLS2,FLS2 (Flagellin-sensitive 2) is a pattern-recognition receptor and a single-pass membrane protein. Alternative names: FLAGELLIN-SENSITIVE 2, FLAGELLIN-SENSING 2, FLS2, LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase FLS2
Type: Primary
Antigen: FLS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Ficus glabrata
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité