Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABI5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS121863
AGRIAS121863EA 319 EUR InStock
AGRIAS121863
Anti-ABI5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ABI5 (abscisic acid insensitive 5) is involved in ABA-regulated gene expression during seed development and subsequent vegetative stage and acts as the major mediator of ABA repression of growth. Binds to the embryo specification element and the ABA-responsive element (ABRE) of the Dc3 gene promoter and to the ABRE of the Em1 and Em6 genes promoters. Alternative names: ABI5, ABA INSENSITIVE 5, GIA1, GROWTH-INSENSITIVITY TO ABA 1, Dc3 promoter-binding factor 1, AtDPBF1, GROWTH-INSENSITIVITY TO ABA 1, bZIP transcription factor 39, AtbZIP39.,ABI5 (abscisic acid insensitive 5) is involved in ABA-regulated gene expression during seed development and subsequent vegetative stage and acts as the major mediator of ABA repression of growth. Binds to the embryo specification element and the ABA-responsive element (ABRE) of the Dc3 gene promoter and to the ABRE of the Em1 and Em6 genes promoters. Alternative names: ABI5, ABA INSENSITIVE 5, GIA1, GROWTH-INSENSITIVITY TO ABA 1, Dc3 promoter-binding factor 1, AtDPBF1, GROWTH-INSENSITIVITY TO ABA 1, bZIP transcription factor 39, AtbZIP39.

Type: Primary
Antigen: ABI5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, N. benthamiana

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité