Anti-CrPDAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS121875
AGRIAS121875EA 416 EUR InStock
AGRIAS121875
Anti-CrPDAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CRPDAT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité