Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Fournisseur: Agrisera
AS121984
AGRIAS121984EA 218 EUR InStock
AGRIAS121984
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité