Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 594)
Fournisseur: Agrisera
AS122045
AGRIAS122045EA 300 EUR InStock
AGRIAS122045
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 594)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 594
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité