Anti-kappa light chain Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Fournisseur: Agrisera
AS122294
AGRIAS122294EA 274 EUR InStock
AGRIAS122294
Anti-kappa light chain Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: kappa light chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité