Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 350)
Fournisseur: Agrisera
AS122588
AGRIAS122588EA 175 EUR InStock
AGRIAS122588
Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 350)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 350
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité