Anti-AP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS122609
AGRIAS122609EA 319 EUR InStock
AGRIAS122609
Anti-AP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Digitaria sanguinalis, Echinochla crus-galli, Liquidambar formosana, Manihot esculenta, N. tabacum thylakoid-bound apX, Schima superba, Silene vulgaris, Spinacia oleracea
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité