Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRK2E Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS132635
AGRIAS132635EA 319 EUR InStock
AGRIAS132635
Anti-SRK2E Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SRK2E (Serine/threonine-protein kinase SRK2E) is an activator of the abscisic acid (ABA) signaling pathway, regulating such ABA responses as: stomato closure, response to drought and plant pathogens. ,SRK2E (Serine/threonine-protein kinase SRK2E) is an activator of the abscisic acid (ABA) signaling pathway, regulating such ABA responses as: stomato closure, response to drought and plant pathogens.

Type: Primary
Antigen: SRK2E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité