Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS132659
AGRIAS132659EA 319 EUR InStock
AGRIAS132659
Anti-CCA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CCA1 (Circadian clocl associated 1) encodes a transcriptional repressor that performs overlapping functions with LHY in a regulatory feedback loop that is closely associated with the circadian oscillator of Arabidopsis. Binds to the evening element in the promoter of TOC1 and represses TOC1 transcription. CCA1 and LHY colocalize in the nucleus and form heterodimers in vivo. CCA1 and LHY function synergistically in regulating circadian rhythms of Arabidopsis.,CCA1 (Circadian clocl associated 1) encodes a transcriptional repressor that performs overlapping functions with LHY in a regulatory feedback loop that is closely associated with the circadian oscillator of Arabidopsis. Binds to the evening element in the promoter of TOC1 and represses TOC1 transcription. CCA1 and LHY colocalize in the nucleus and form heterodimers in vivo. CCA1 and LHY function synergistically in regulating circadian rhythms of Arabidopsis.

Type: Primary
Antigen: CCA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, Oryza sativa, Vicia faba, Zea mays

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité