Anti-IPP isomerase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS132710
AGRIAS132710EA 319 EUR InStock
AGRIAS132710
Anti-IPP isomerase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IPP isomerase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Capsicum annuum, Pisum sativum, Haematococcus pluvialis
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité