Anti-SVR4-like Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS132726
AGRIAS132726EA 319 EUR InStock
AGRIAS132726
Anti-SVR4-like Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SVR4-like
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, H. vulgare
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité