Anti-CBP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS132730
AGRIAS132730EA 319 EUR InStock
AGRIAS132730
Anti-CBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Brassica juncea, Oryza sativa, Zea mays
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité