Anti-Acrylamid Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS132732
AGRIAS132732EA 604 EUR InStock
AGRIAS132732
Anti-Acrylamid Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Acrylamide
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Hordeum vulgare
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité