Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EDS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS132751
AGRIAS132751EA 319 EUR InStock
AGRIAS132751
Anti-EDS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EDS1 (Enhanced disease susceptibility 1) is a protein with lipase activity involved in aerencyma formation, lipid metabolic process, response to hypoxia and systemic acquired resistance. Alternative names: Putative disease resistance protein EDS1, Putative uncharacterized protein T17F15.40.,EDS1 (Enhanced disease susceptibility 1) is a protein with lipase activity involved in aerencyma formation, lipid metabolic process, response to hypoxia and systemic acquired resistance. Alternative names: Putative disease resistance protein EDS1, Putative uncharacterized protein T17F15.40.

Type: Primary
Antigen: EDS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Drosophila melanogaster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité