Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-V-ATPase, B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS142775
AGRIAS142775EA 319 EUR InStock
AGRIAS142775
Anti-V-ATPase, B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
V-ATPase, subunit B is a non-catalytic subunit of the peripheral V1 complex of vacuolar ATPase. Alternative names: Vacuolar proton pump subunit B1, vacuolar H+-ATPase subunit B, V-ATPase 57 kDa subunit.,V-ATPase, subunit B is a non-catalytic subunit of the peripheral V1 complex of vacuolar ATPase. Alternative names: Vacuolar proton pump subunit B1, vacuolar H+-ATPase subunit B, V-ATPase 57 kDa subunit.

Type: Primary
Antigen: V-ATPase, B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Arabidopsis, Halleri, A. thaliana, N. tabacum, Thellungiella salsuginea, Vigna radiata

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité